Merck
BL3H9BB32D98
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Synonym(e):
4-bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3O3N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-2-4(10)6(5(3)8)9(11)12/h1-2,10H
Inchi Key
VQSACDGRYKNYRN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)