Größe auswählen
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


