Merck
COMH93D67E2A
Combi-Blocks, Inc.
Ospemifene
Synonym(e):
2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy}ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H23O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
Inchi Key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ospemifene
hstatements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)