Fortfahren mit
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Synonym(e):
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 589,70
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 757,40
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.061,60
500 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.645,30
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.096,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13O3N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
MDL number:
Lieferanten-SKU: EN300-207287-50MG
€ 589,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)