Merck
ENAH90822AB1
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.78
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4S3/c1-13-8(10)6-2-4-5(14-6)3-7(15-4)16(9,11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
OJXQLPORXIFZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)