Merck
ENAH97A16F60
Enamine
{4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
(4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9FO2/c7-5-1-6(2-5,3-8)9-4-5/h8H,1-4H2
InChIKey
JEYRAORIAKZMTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)