Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,90 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nitrate Test in freshwater, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrate
Quality Segment
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color card 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO MQuant®
This MQuant® Nitrate test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrate Test in freshwater
Signalwort
Danger
WGK
WGK 3
Zielorgane
Kidney,Lungs,Bone
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?