Merck
20-178
NICL2 40MM, 1ML
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-20-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)