Merck
4.90205
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.45
UNSPSC Code:
12352107
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
pH
2.9 ( in H2O)
mp
-9 °C
density
1.095 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H18O4S.C6H11N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
InChI key
DAFDIILBFQKIIA-UHFFFAOYSA-M
General description
for synthesis
Analysis Note
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (NMR)passes testHalides (IC)≤ 0.1 %Water (K. F.)≤ 1.0 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)