Fortfahren mit
516620
Peroxynitrit
liquid, biological oxidizing agent, Calbiochem®
Synonym(e):
Nitroxyl-Anion, Peroxysalpetrische Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Peroxynitrit, Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
color
yellow
solubility
soluble (Peroxynitrite is soluble in aqueous buffers that have been pre-purged with an inert gas and pre-cooled to 4°C.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Hinweis: 1 Set = 2 x 1 ml.
Synthetisiert aus Isoamylnitrit und Wasserstoffperoxid. Peroxynitrit (ONOO–;) ist ein starkes biologisches Oxidierungsmittel, das mit DNA, Membran-Phospholipiden, Sulfhydryl-Gruppen und Tyrosin reagiert. Es wird mit einer Vielzahl von pathophysiologischen Gegebenheiten in Verbindung gebracht, darunter ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, Schocklunge), Arthritis, Atherosklerose, entzündliche Darmerkrankung, Reperfusion nach Ischämie, N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP)-vermittelte Neurotoxizität und septischer Schock. Dieses Produkt zerfällt oder isomerisiert bei pH 8 oder darunter, die Halbwertszeit bei pH 7,5 beträgt ~ 1,5 s. ε;302 nm = 1670M-1cm-1 in 0,1 MNaOH.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Oxidierungsmittel, das mit DNA, Membran-Phospholipiden, Sulfhydryl-Gruppen und Tyrosin reagiert
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird in 4,7%igem NaOH mit einer Konzentration von 160–200 mM geliefert.
Preparation Note
Peroxynitrit ist löslich in wässrigen Puffern, die mit einem Inertgas vorgespült und auf 4 °;C vorgekühlt wurden.
Vor Hitze, Licht, Metallionen und Luft schützen. Peroxynitrit ist instabil; rasch auftauen, in Aliquote aufteilen, die Röhrchen mit Inertgas spülen und einfrieren (-70 °;C). Die Aktivität nimmt bei -20 °;C mit ~ 2 %/Tag ab.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Marla, S.S., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 14243.
Sakuma, S., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 476.
Lymar, S.V., et al. 1996. Biochemistry 35, 7855.
Uppu, R.M., and Pryor, W.A. 1996. Methods Enzymol. 269, 322.
Ischiropoulos, H., and al-Medhi, A.B. 1995. FEBS Lett. 364, 279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Oxidationsmittel (K)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475870217386584223
description
Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
description
Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
description
Reacts with nitric oxide at pH 7.4, resulting in the generation of NO2⁻/NO3⁻ with a rate constant of 1 x 10⁴ M⁻¹sec⁻¹.
description
InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
soluble (Peroxynitrite is soluble in aqueous buffers that have been pre-purged with an inert gas and pre-cooled to 4°C.)
solubility
aqueous base: soluble
solubility
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
solubility
-
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxynitrit
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)