Direkt zum Inhalt
Merck

8.00463

2-Chlorobenzoic acid

for synthesis

Synonym(e):

2-Chlorobenzoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
2-(Cl)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
EC Index Number:
204-285-4
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


vapor pressure

0.001 hPa ( 25 °C)

Quality Segment

assay

≥98.0% (acidimetric)

autoignition temp.

530 °C

potency

2465 mg/kg LD50, oral (Rat)

pH

3.4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)

bp

284-286 °C/1013 hPa

mp

139-142 °C

transition temp

flash point 173 °C

solubility

2.1 g/L

density

1.544 g/cm3 at 20 °C

bulk density

600 kg/m3

InChI

1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)

InChI key

IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N

Analysis Note

Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Chlorobenzoic acid


Piktogramme

CorrosionExclamation mark

Signalwort

Danger

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2

Lagerklasse

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

343.4 °F

Flammpunkt (°C)

173 °C



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen