Merck
8.06022
Methansulfonsäure
for synthesis
Synonym(e):
Methansulfonsäure, MSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-898-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
potency
649 mg/kg LD50, oral (Rat), 200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
167 °C/13 hPa
mp
20 °C
transition temp
flash point 189 °C
solubility
1000 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])C.[H+]
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Methansulfonsäure in der Hydrometallurgie: In diesem Artikel werden die Eigenschaften der Methansulfonsäure und ihre Anwendungen in der Hydrometallurgie erläutert und ihre Vorteile gegenüber anderen Säuren hervorgehoben (Binnemans und Jones, 2023).
  • Die Rolle von MSA bei der Bildung und dem Wachstum von Aerosolen: Diese Studie untersucht, wie MSA die Aerosolbildung und den damit verbundenen Strahlungsantrieb beeinflussen kann und hebt die Umweltauswirkungen hervor (Tang et al., 2019).
  • Organische Säuren bei der Bildung neuer Partikel: Diese Forschungsarbeit zur Rolle organischer Säuren bei der Verbesserung der MSA-gesteuerten Bildung neuer Partikel liefert Einblicke in die atmosphärische Chemie (Tang et al., 2022).
  • Methansulfonsäure als nachhaltiges saures Lösungsmittel: In diesem Artikel wird die Verwendung von MSA zur Rückgewinnung von Metallen aus Rückständen in der Zinkindustrie diskutiert, um seine Anwendungen in der nachhaltigen Metallurgie herauszustellen (Tang et al., 2019).
Analysis Note
Aussehen des Stoffs (visuell): farblos bis bräunlich
Assay (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,478 – 1,482
Aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs kann das Produkt fest, flüssig, eine erstarrte oder unterkühlte Schmelze sein.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methansulfonsäure
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
372.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
189 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-75-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)