Merck
8.14738
2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16ClN · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
261-480-7
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
pH
5.9 (20 °C in H2O)
mp
133-137 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c1-10-7-3-2-4-8(10)5-6-9;/h8H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
WVBKLELBSWJXAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)