Merck
R03465
Lactophenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Synonym(e):
Fungi Stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
color
blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Application
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)