Direkt zum Inhalt
Merck

PG9H9BB386A4

PrecisePEG

Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl-Ph-CH2-(4-nitrophenyl)carbonate-Fmoc

Synonym(e):

3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)(hydroxy)methylene)amino)-N-(5-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)propanimidic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C46H45O18N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
927.87
MDL number:
Das Produkt PG9H9BB386A4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C46H45N3O18/c1-25(50)59-24-39-41(62-26(2)51)42(63-27(3)52)43(64-28(4)53)44(67-39)66-38-18-13-29(22-61-46(56)65-31-16-14-30(15-17-31)49(57)58)21-37(38)48-40(54)19-20-47-45(55)60-23-36-34-11-7-5-9-32(34)33-10-6-8-12-35(33)36/h5-18,21,36,39,41-44H,19-20,22-24H2,1-4H3,(H,47,55)(H,48,54)/t39-,41+,42+,43-,44-/m1/s1

Inchi Key

DZCXEBDVVPILCF-IHUWPIPOSA-N

Shipping Temperature

ambient

Purity

96%

Storage temp.

-20

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



hstatements

pcodes



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen