Fortfahren mit
PG9H9BB386C0
PrecisePEG
Fmoc-pSar10-OH
Synonym(e):
2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C45H62O13N10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
951.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C45H62N10O13/c1-46(20-36(57)48(3)22-38(59)50(5)24-40(61)52(7)26-42(63)54(9)28-44(65)66)35(56)19-47(2)37(58)21-49(4)39(60)23-51(6)41(62)25-53(8)43(64)27-55(10)45(67)68-29-34-32-17-13-11-15-30(32)31-16-12-14-18-33(31)34/h11-18,34H,19-29H2,1-10H3,(H,65,66)
Inchi Key
LWJFVEBBBTXGOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)