Merck
PG9H9BB3873D
PrecisePEG
Azido-PEG8-Hydrazide
Synonym(e):
1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosane-27-hydrazonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H39O9N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.55
MDL number:
Das Produkt PG9H9BB3873D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H39N5O9/c20-23-19(25)1-3-26-5-7-28-9-11-30-13-15-32-17-18-33-16-14-31-12-10-29-8-6-27-4-2-22-24-21/h1-18,20H2,(H,23,25)
Inchi Key
XSHZSHNFUKYUOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)