Direkt zum Inhalt
Merck

PG9H9BC7AFC0

PrecisePEG

Fmoc-Cit-PAB-OH

Synonym(e):

(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)carbamate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C28H30O5N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.57
MDL number:
Das Produkt PG9H9BC7AFC0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C28H30N4O5/c29-27(35)30-15-5-10-25(26(34)31-19-13-11-18(16-33)12-14-19)32-28(36)37-17-24-22-8-3-1-6-20(22)21-7-2-4-9-23(21)24/h1-4,6-9,11-14,24-25,33H,5,10,15-17H2,(H,31,34)(H,32,36)(H3,29,30,35)/t25-/m0/s1

Inchi Key

KBTCNJJDJZRXCX-VWLOTQADSA-N

Shipping Temperature

ambient

Purity

96%

Storage temp.

-20

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Fmoc-Cit-PAB-OH


hstatements

pcodes



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen