Das Produkt PG9H9BC7AFD1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H8F4N2O5S/c1-28(24,25)16-22-21-14(27-16)7-2-4-8(5-3-7)15(23)26-13-11(19)9(17)6-10(18)12(13)20/h2-6H,1H3
Inchi Key
DJXLFPKIMWAXQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.