Merck
PG9H9BC7B20F
PrecisePEG
Amido Mal-PEG4-NHS Ester
Synonym(e):
3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-{15-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl}propanamide
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H31O11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.5
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Inchi Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
hstatements
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)