Das Produkt PG9H9BC7B255 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C40H76N8O12/c1-38(2,3)58-35(50)31-46-14-12-45(30-34(49)42-10-20-53-22-24-55-26-28-57-29-27-56-25-23-54-21-11-43-44-41)13-15-47(32-36(51)59-39(4,5)6)17-19-48(18-16-46)33-37(52)60-40(7,8)9/h10-33H2,1-9H3,(H,42,49)
Inchi Key
ZAFZQMAHXFLVMX-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Oil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.