Merck
PG9H9BC7B2D9
PrecisePEG
FT-FAPI-12_9 
Synonym(e):
(S)-N-(2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-6-(methyl(3-(piperazin-1-yl)propyl)amino)quinoline-4-carbimidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt PG9H9BC7B2D9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C25H31F2N7O2/c1-32(9-2-10-33-11-7-29-8-12-33)18-3-4-22-21(13-18)20(5-6-30-22)24(36)31-16-23(35)34-17-25(26,27)14-19(34)15-28/h3-6,13,19,29H,2,7-12,14,16-17H2,1H3,(H,31,36)/t19-/m0/s1
Inchi Key
KAZYDEMPAXZEJT-IBGZPJMESA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Red
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)