Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105332
NACRES:
NA.54
packaging
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
BM Chemilumineszenz-Western-Blot-Substrat (POD) wird zusammen mit an Meerrettichperoxidase gekuppelten Sekundärantikörpern eingesetzt, um Zellen auf den Membranen zu visualisieren.
Features and Benefits
Sensitivität: <10 pg Antigen in Western Blot. Weist eine mindestens 10-fach höhere Sensitivität als andere nichtradioaktive oder radioaktive Nachweissysteme auf PVDF-Membranen auf (mit β-Galactosidase, Anti-β-galactosidase oder Anti-Maus-IgG-POD-Fab-Fragmenten).
Packaging
1 Kit mit 3 Komponenten
Analysis Note
Die Funktion jeder Charge wurde mit einem Dot Blot getestet.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Luminol Substrate Solution with enhancer
- NaBO3 Starting Solution
- Blocking Reagent
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?