Fortfahren mit
M30-RO
Roche
M30 CytoDEATH
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Synonym(e):
cytodeath, m30
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
usage
sufficient for 250 tests (12140349001), sufficient for 50 tests (12140322001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Monoklonaler Maus-Antikörper (Klon M30, Maus-IgG2b) wird für den Nachweis der Apoptose in Epithelzellen verwendet (Caspase-Spaltprodukt von Zytokeratin 18). Er wird in lyophilisierter, stabilisierter Form in Formalinqualität geliefert.
Während der Apoptose werden lebenswichtige intrazelluläre Proteine gespalten. Die Proteasen, die diesen Prozess vermitteln, werden Caspasen (englisch „cysteinyl-aspartate specific protease“) genannt. Caspasen werden als Zymogene exprimiert, die von verschiedenen Apoptose-Induktoren aktiviert werden. Nach ihrer Aktivierung aktiviert eine einzelne Caspase eine Caspasen-Kaskade. Bis vor Kurzem war nicht bekannt, dass die frühen Ereignisse des apoptotischen Prozesses Auswirkungen auf Zytokeratine haben, insbesondere auf Zytokeratin 18 (CK18). Nun wurde gezeigt, dass der M30-Antikörper eine spezifische Caspase-Spaltstelle in Zytokeratin 18 erkennt, die in nativen CK18 normaler Zellen nicht nachgewiesen werden kann. Daher ist der M30 CytoDEATH-Antikörper ein einzigartiges Hilfsmittel für den bequemen und zuverlässigen Nachweis sehr früher apoptotischer Ereignisse in einzelnen Zellen und Gewebeschnitten.
  • Assaydauer: 2 Stunden für Immunfluoreszenz von Zellen, 3,5 Stunden für Gewebefärbungen (Entwachsung nicht inbegriffen)
  • Probenmaterial: Adhärente Zellen, Gewebeproben (routinemäßig fixierte Paraffinschnitte, Kryostatschnitte)
Application
Der M30 CytoDEATH Antikörper wird für den Nachweis von frühen Ereignissen des apoptotischen Prozesses in Zellen und Gewebeschnitten genutzt; er erkennt ein spezifisches Epitop von Zytokeratin 18, das nach der Aufspaltung durch Caspasen vorliegt. Nachweis der Apoptose durch Anwendung des Antikörpers M30 auf fixierte Proben mit anschließendem Einsatz sekundärer Nachweissysteme für Immunhistochemie, Immunzytochemie und Durchflusszytometrie.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper M30 CytoDEATH bindet an das Caspase-gespaltene, formalinbeständige Epitop von Zytokeratin 18 (CK 18), einem Zytoskelettprotein. Die Immunreaktivität des Antikörpers ist auf das Zytoplasma von apoptotischen Zellen beschränkt.
Features and Benefits
  • Praktisch: Anwenderfreundliches Standardprotokoll
  • Klare Ergebnisse: Apoptotische Zellen können sehr leicht von normalen Zellen unterschieden werden
  • Früher Nachweis der Apoptose: Nachweis von Caspase-gespaltenem Zytokeratin 18; Caspase-Aktivität ist einer der frühesten Apoptose-Marker
  • Geeignet für in Paraffin eingebettetes Gewebe: Geeignet für routinemäßig fixierte Gewebeproben, retrograde Studien sind möglich
Physical form
Weißes Lyophilisat. Der Antikörper wurde in Gegenwart von proteinoiden Stabilisatoren lyophilisiert.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die Konzentration der Stammlösung liegt bei 6,6 ng/μl. Für Qualitätskontrolltests zur Freigabe des Produkts wird an einem zellulären Modell (mit TNF-α/Actinomycin D behandelte HeLa-Zellen) wie in der Packungsbeilage beschrieben ein Funktionstest durchgeführt. Die Proteinmenge ist nur ein Teil des Qualitätskontrolltests für die Produktfreigabe der Stammlösung und wird aus diesem Grund in der Dokumentation nicht erwähnt.
Arbeitslösung: Verfahren für Immunfluoreszenztests von Zellen und Durchflusszytometrie
Wenn andere Nachweismethoden oder Probenmaterialien genutzt werden, können andere Bedingungen herrschen und entsprechende Anpassungen nötig sein.
Für die Anwendung die Antikörper-Stammlösung in Inkubationspuffer (M30 CytoDEATH) verdünnen.
Hinweis: Die Antikörperlösungen sollten frei von Präzipitaten sein. Zentrifugieren Sie die Lösungen bei Bedarf vor der Verwendung mit hoher Drehzahl.
Zusätzlich erforderliche Arbeitslösungen für Immunfluoreszenztest und Durchflusszytometrie:
Waschpuffer: PBS mit 0,1 % Tween 20
Inkubationspuffer: PBS mit BSA und 0,1 % Tween 20
Verfahren für Immunhistochemie
Wenn andere Nachweismethoden oder Probenmaterialien genutzt werden, können andere Bedingungen herrschen und entsprechende Anpassungen nötig sein.
Für die Anwendung die Antikörper-Stammlösung in Inkubationspuffer verdünnen.
Hinweis: Die Antikörperlösungen sollten frei von Präzipitaten sein. Zentrifugieren Sie die Lösung bei Bedarf vor der Verwendung mit hoher Drehzahl.
Für die Durchführung der immunhistochemischen Färbung erforderliche Arbeitslösungen:
Waschpuffer: PBS mit 0,1 % Tween 20
Inkubationspuffer: PBS mit BSA und 0,1 % Tween 20
Zitronensäurepuffer: 2 g/l Zitronensäure, pH 6 angepasst mit 1 N NaOH
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Antikörper-Stammlösung ist bei 2 bis 8 °C 6 Monate stabil. Alternativ kann sie bei -15 bis -25 °C in Aliquoten gelagert werden.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Kurzes Protokoll
Für in Paraffin eingebettetes Gewebe:
  • Formalinfixierte Paraffinschnitte entwachsen.
  • In Zitronensäurepuffer erwärmen und so das Antigen erhalten.
  • M30-Antikörper hinzufügen.
  • Anti-Maus-Biotin hinzufügen.
  • Streptavidin-POD hinzufügen.
  • Substratlösung (DAB oder AEC) hinzufügen.
  • Mit Harris-Hämatoxylin gegenfärben.
  • Unter einem Lichtmikroskop analysieren.
Für Immunfluoreszenztests von Zellen:
  • Zellen fixieren.
  • M30-Antikörper hinzufügen.
  • Anti-Maus-Ig-Fluorescein hinzufügen.
  • Unter einem Fluoreszenzmikroskop analysieren.
Das Lyophilisat in 550 μl rekonstituieren, um eine Antikörper-Stammlösung zu erhalten.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Der M30 Antikörper wird von Peviva AB (Schweden) unter Lizenz hergestellt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)