Größe auswählen
Über diesen Artikel
agency
tested according to USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: very slightly soluble, NaOH: very soluble, acetone: insoluble, alcohol: very slightly soluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, oil: insoluble, potassium hydroxide solution: very soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Epinephrin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
