Merck
08601
(S)-3-(Boc-amino)-piperidin
≥98.0%
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
optical activity
[α]/D -3.0±0.5°, c = 1 in DMF
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)