Merck
44524
N,N-Dimethylformamid-diethylacetal
LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Diethoxytrimethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-707-9
Beilstein/REAXYS Number:
741889
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
refractive index
n20/D 1.400
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid-diethylacetal
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)