Direkt zum Inhalt
Merck

45261

(−)-Ephedrin

purum, anhydrous, ≥98.0% (NT)

Synonym(e):

(1R,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
EC Number:
206-080-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208730
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

purum

assay

≥98.0% (NT)

optical activity

[α]20/D −42±1°, c = 4.5% in 2% HCl

impurities

≤0.5% water

mp

~36 °C

SMILES string

CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1

Other Notes

Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.


Piktogramme

CorrosionExclamation mark

Signalwort

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B

Flammpunkt (°F)

186.8 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

86 °C - closed cup

PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves

Gefahrencodes

Lagerklasse

8A - Combustible corrosive hazardous materials



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen