Merck
45840
Essigsäureanhydrid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
EC Number:
203-564-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
385737
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
629 °F
expl. lim.
10.3 %
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäureanhydrid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-24-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)