Merck
C35
Auslaufbecher-Viskositätsstandard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 72.9 mPa.s (20 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
72.9 mPa.s(20 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flow Cup Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Auslaufbecher-Viskositätsstandard
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)