Fortfahren mit
ERMAD442K
Lambda DNA -Lösung
ERM®, certified reference material
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 118,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9281D9780D2916
description
ERM®, certified reference material
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
grade
certified reference material
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
agency
ERM®
agency
-
agency
-
agency
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)