Fortfahren mit
RTC000082
tert-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
906698
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
896 °F
expl. lim.
8 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9899 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-65-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)