Merck
11451
N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)-phallacidin
suitable for fluorescence
Synonym(e):
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)-phallacidin, NBD Phallacidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H57N13O15S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1052.08
UNSPSC Code:
12171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fluorescence
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
Preparation Note
Rekonstitution in 1.5 mL Methanol ergibt eine ~6.6 μM Stammlösung. Diese Stammlösung ist ausreichend für 300 Anwendungen (Färbung von Formaldehyd-fixierten Zellen).
Other Notes
Aktin-Sonde: In situ Lokalisierung von Aktin-Filamenten; Färbung von F-Aktin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)