Merck
25455
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chlor-7-nitro-benzo-2-oxa-1,3-diazol, NBD-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-496-4
Beilstein/REAXYS Number:
614212
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chloride) is a fluorescence assay reagent used to label free sulfhydryls and N-terminals within proteins. NBD-chloride is used as an enzyme inhibitor and as a trapping agent for cysteine sulfenic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)