Merck
31755
7-(Diethylamino)-cumarin-3-carbonylazid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.29
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)C(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-3-18(4-2)10-6-5-9-7-11(13(19)16-17-15)14(20)21-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FJIQMYGHCNXCHE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluoreszenzmarkierung von 2-Dodecylcyclobutanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)