Merck
40843
1,2-Bis-(2-amino-5-fluorphenoxy)-ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure-tetrakis-(acetoxymethyl)-ester
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
5,5′-Difluor-BAPTA-AM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H38F2N2O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
800.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
8181644
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(F)cc1OCCOc2cc(F)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H38F2N2O18/c1-21(39)49-17-53-31(43)13-37(14-32(44)54-18-50-22(2)40)27-7-5-25(35)11-29(27)47-9-10-48-30-12-26(36)6-8-28(30)38(15-33(45)55-19-51-23(3)41)16-34(46)56-20-52-24(4)42/h5-8,11-12H,9-10,13-20H2,1-4H3
InChI key
ZXXWTKAFGAXGHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Bis(2-amino-5-fluorophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester (5,5′-Difluoro-BAPTA-AM, 5FBAPTA-AM), a calcium chelator, may be used to modulate calcium levels and flow within cells to study calcium homeostasis and cell signaling.
Other Notes
19F-NMR Calcium Indikator
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)