Fortfahren mit
41969
5-Carboxy-X-rhodamin-N-succinimidylester
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H33N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
631.67
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1cc(ccc1-c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)C(=O)ON9C(=O)CCC9=O
InChI
1S/C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-37(45)22-9-10-23(26(19-22)36(43)44)31-27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(32(20)38)34(27)46-35-25-8-4-16-39-14-2-6-21(33(25)39)18-28(31)35/h9-10,17-19H,1-8,11-16H2
InChI key
BTTBJYLMDASSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester (ROX-SE) is used as an amine coupling reagent to form 5-carboxy-X-rhodamine (ROX) derivatized compounds such as proteins, nucleic acids and drugs that may be analyzed by fluorescence resonance energy transfer (FRET) and fluorescence quenching applications.Labeling reagent for preparation of charge-modified dye-labeled ddNTPs to "direct-load" DNA sequencing.
Other Notes
Labeling of oligonucleotides
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
889975304821955
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 576 nm in methanol, λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
solubility
acetonitrile: soluble, DMF: soluble
solubility
acetonitrile: soluble, DMF: 2 mg/mL, clear
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble, DMF: soluble
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)