Fortfahren mit
68338
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Hexylenglykol, MPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
pH
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Wird bei der Proteinkristallisation eingesetzt
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-41-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)