Fortfahren mit
70437
Kristallisations Erweiterungskit für Proteine
Synonym(e):
Protein Crystallography Extension Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
Application
Dieser Kit basiert auf dem "Aussalzungs"-Prinzip: Erhöhte Konzentrationen eines Präzipitationsmittels befreien Makromoleküle von gebundenem Wasser und führen zu Präzipitation und Kristallisation.
Features and Benefits
  • Umfassendes, effizientes Screening
  • Extrem reine, sterile Reagenzien
  • Vorgefertigte Reagenzien, Ablaufschemata und Protokollierformulare
  • Keine unerwünschten Löslichkeitseffekte
Other Notes
Der Kit enthält 50 Komponenten à 10 mL. Die meisten Komponenten können auch separat als 100 mL Packungen bestellt werden.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Sodium citrate pH 6.5; 1.6M solution
  • MES pH 6.5; 0.1M – PEG 20000 12% solution
  • TRIS-HCl pH 8.5; 0.1M – tert-Butanol 25% (v/v) solution
  • Sodium chloride 0.5M – Sodium citrate pH 5.6; 0.1M – Polyethylene imine 2% (w/v) solution
  • Magnesium chloride 2.0M – BICINE pH 7.5; 0.1M solution
  • Cadmium chloride 0.1M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – PEG 400 30 % (v/v) solution
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Ammonium sulfate 2.0M – 2-Propanol 5% (v/v) solution
    SDB
  • Iron(III) chloride 0.01M – Sodium citrate pH 5.6; 0.1M – Jeffamine® M-600 10% (v/v) solution
    SDB
  • Cesium chloride 0.05M – MES pH 6.5; 0.1M – Jeffamine® M-600 30% (v/v) solution
    SDB
  • Ammonium sulfate 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Cobalt chloride 0.01M solution
    SDB
  • Zinc sulfate 0.01M – MES pH 6.5; 0.1M – PEG MME 550 25% (v/v) solution
    SDB
  • Dioxan 35% (v/v) solution
    SDB
  • Sodium chloride 2.0M – MES pH 6.5; 0.1M – Potassium sodium phosphate 0.2M solution
    SDB
Alle anzeigen (44)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)