Merck
70684
1-(2-Naphthoyl)-imidazol
suitable for fluorescence, ≥95.0% (N)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5431262
eCl@ss:
32039090
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (N)
form
powder
mp
74-78 °C
fluorescence
λex 234 nm; λem 274 nm in H2O, λex 234 nm; λem 374 nm (after derivatization)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Derivatisierungsmittel für Alkohole und Amine vor der HPLC und Fluoreszenzdetektion
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)