Merck
77490
Phenanthridin
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Benzo[c]chinolin
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-934-4
Beilstein/REAXYS Number:
120204
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (GC)
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C
solubility
phosphate buffer: soluble
fluorescence
λex 305 nm; λem 370 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChI key
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 370 nm, sind Nebenmaxima bei 351, 390, 410 und 442 nm vorhanden.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)