Merck
82648
Pyren
puriss. p.a., suitable for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Benzo[def]phenanthren
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-927-3
Beilstein/REAXYS Number:
1307225
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
technique(s)
protein detection: suitable
mp
145-148 °C (lit.), 151-154 °C
solubility
ethanol: soluble
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 375 nm, sind Nebenmaxima bei 395, 385, 380 , 415 und 445 nm vorhanden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyren
Piktogramme
Environment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
435.2 °F
Flammpunkt (°C)
224 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
129-00-0
CAS No.
129-00-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)