Fortfahren mit
86250
α-Amylase aus Aspergillus oryzae
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Taka-Amylase, Taka-Diastase aus Aspergillus oryzae, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärkehydrolyse-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Other Notes
1 Einheit entspricht der Enzymmenge, die bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C 1 μmol Maltose pro min freisetzt (Stärke gemäß Zulkowsky, Kat.- Nr. 85642, als Substrat).
Molecular weight; Product distribution in the hydrolysis of amylose; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds; Suitable for use in thiamine determination.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9857A822086247
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
≥150 units/mg protein (biuret)
description
aqueous solution, ≥800 FAU/g
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~100 U/mg
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Aspergillus oryzae
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you kindly indicate the optimum pH and temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. As indicated above under ‘Unit Definition’ the enzyme’s activity is tested at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
      Optimal pH, pH and temperature stability of the enzyme, as well as effects of chemicals on its activity are addressed in the article below:
      Production of Amylase in Liquid Culture by a Strain of Aspergillus oryzae
      Kundu, A.K. and Das S.
      Applied Microbiology, 19(4), 598-603 (1970)
      Optimal pH and temperature ranges can also be found in the Brenda database:
      https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.2.1.1