Merck
92823
Picrylsulfonsäure -Lösung
~1 M in H2O
Synonym(e):
2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure -Lösung, TNBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3N3O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
572358
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
~1 M in H2O
density
1.14 g/mL at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
InChI key
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrophiles modifizierendes Reagens. Derivate mit Aminoverbindungen können mit Hydrazin regeneriert werden.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Disclaimer
zersetzt sich bei Lagerung ≥0°C unter Ausfällung von Pikrinsäure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picrylsulfonsäure -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)