Merck
95146
Retinol -Lösung
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, Axerophthol, Vitamin-A-alkohol -Lösung, Vitamin A1, all-trans-Retinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
EC Number:
203-777-6
Beilstein/REAXYS Number:
403040
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
color
colorless to very light yellow
mp
62-64°C (solvent free)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/CO)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Biochem/physiol Actions
Retinal, retinol and retinoic acid are the aldehyde, alcohol and acid forms of vitamin A. The retinoids exist as many geometric isomers due to the unsaturated bonds in the aliphatic chain.
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Analysis Note
0.25 mg in 1 mL Hexan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)