Fortfahren mit
CLS430641
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32040501
UNSPSC Code:
41122104
Material:
canted neck , cap (vented), polystyrene , rectangular flask
Sterility:
sterile
Feature:
graduations
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
canted neck , cap (vented), polystyrene , rectangular flask
sterility
sterile
feature
graduations
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 430641
technique(s)
cell culture: suitable
maximum volume
60 mL
surface area
75 cm2
working volume
15-22.5 mL
General description
In verschiedenen Größen, Designs und Verschlussausführungen verfügbar, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Zellkulturkolben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)