Fortfahren mit
X6250
Xanthophyll
from marigold
Synonym(e):
α-Carotin-3,3′-diol, β, ε-Carotin, β, ε-Carotin-3,3′-diol, Lutein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 975,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.87
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-840-0
Beilstein/REAXYS Number:
2068547
MDL number:
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
marigold
Quality Segment
form
powder
color
orange to brown
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
General description
Xanthophylle sind oxygenierte Carotenoid-Derivate. Sie enthalten Sauerstoffatome. Xanthophylle sind gelbe Pigmente und werden hauptsächlich in den Blättern der meisten grünen Pflanzen gefunden.
Application
Xanthophyll hat folgende Anwendungen:
  • Quantifizierung des zirkulierenden Luteins in Vögeln
  • Erforschung seiner Wirkung auf die Synthese von Faktor D (FD) durch Adipozyten
  • Quantifizierung von Carotenoiden in Blättern von Brassica oleracea
Biochem/physiol Actions
Xanthophyll/Lutein fungiert als zusätzliches Lichtsammelpigment. Außerdem agiert es als Quencher von Singulett-Sauerstoff und Chlorophyll im Triplettzustand und bietet so Schutz vor photooxidativen Schäden. Xanthophyll ist an der Photosynthese beteiligt. Es hat antioxidative Eigenschaften.
Als Carotenoid in der Ernährung ohne Vitamin-A-Wirkung. Erhöht die Konzentration von Makulapigmenten im Auge und verbessert unter Umständen die Sehleistung.
Packaging
Trockenes, unter Argongas abgefülltes Pulver.
Analysis Note
Mindestens 70 % des Gesamtgehalts an Carotenoiden liegen als Xanthophyll vor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07168PHR169979766
Lutein analytical standard
Supelco
07168
Lutein
description
from marigold
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
1 mg/L in ethanol, analytical standard
biological source
marigold
biological source
animal, human
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder, solid
form
-
form
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
color
orange to brown
color
yellow to very dark red
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf