Merck
A8892
Allylbromid
Synonym(e):
3-Brom-1-propen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.98
EC Number:
203-446-6
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605308
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.2 (vs air)
autoignition temp.
554 °F
expl. lim.
7.3 %
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylbromid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)