Merck
BPS79260
BPS Medium 7
Synonym(e):
BPS Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116155
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with select BPS reporter kits.
Application
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)