Direkt zum Inhalt
C132
Pelargonsäure-vanillylamid
Synonym(e):
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-nonanamid, N-Vanillylnonanamid, N-Vanillylpelargonamid, Nonansäurevanillylamide, Pseudocapsaicin, ‘Capsaicin synthetisch’, ‘Nonylvanylamid’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.40
EC Number:
219-484-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2144300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pelargonsäure-vanillylamid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)